Stampa…
Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
OR903153-1G OR903153-250MG
APOSOR903153-1GEA 200 EUR
APOSOR903153-1G APOSOR903153-250MG
Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formula: C₅H₆ClN₃O₂
Peso molecolare: 175,5700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040186
CAS Number: 774608-88-7