Stampa…
3,4-Xylylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903130-1G OR903130-5G
APOSOR903130-1GEA 21.5 EUR
APOSOR903130-1G APOSOR903130-5G
3,4-Xylylacetic acid 95%
3,4-Xylylacetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02664684
CAS Number: 17283-16-8