L-(+)-Methyl-tert-leucinate hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₁₅NO₂·HCl Punto di fusione: 183 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00040604 CAS Number: 63038-27-7 |