Stampa…
2-(3,4-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903115-1G OR903115-250MG
APOSOR903115-1GEA 807 EUR
APOSOR903115-1G APOSOR903115-250MG
2-(3,4-Dimethylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3,4-Dimethylphenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₂H₁₇N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05189449
CAS Number: 881040-12-6