Stampa…
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903114-1G OR903114-25G OR903114-5G
APOSOR903114-1GEA 24.4 EUR
APOSOR903114-1G APOSOR903114-25G APOSOR903114-5G
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016554
CAS Number: 621-54-5