2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR9031-1G
OR9031-250MG
APOSOR9031-1GEA
78.3
EUR
APOSOR9031-1G
APOSOR9031-250MG
2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08235269 CAS Number: 1074-76-6 |