Stampa…
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903058-25G OR903058-5G
APOSOR903058-25GEA 30.1 EUR
APOSOR903058-25G APOSOR903058-5G
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine
Formula: C₃₃H₃₉N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834146
CAS Number: 2725-22-6