Stampa…
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903049-1G OR903049-250MG
APOSOR903049-1GEA 684 EUR
APOSOR903049-1G APOSOR903049-250MG
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile 95%
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formula: C₈H₁₀N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114970
CAS Number: 4651-92-7