Stampa…
2-Phenylthiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR903003-1G OR903003-5G
APOSOR903003-1GEA 77.1 EUR
APOSOR903003-1G APOSOR903003-5G
2-Phenylthiazole 95%
2-Phenylthiazole
Formula: C₉H₇NS
Peso molecolare: 161,2200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272327
CAS Number: 1826-11-5