Stampa…
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9030-250MG OR9030-1G
APOSOR9030-250MGEA 263 EUR
APOSOR9030-250MG APOSOR9030-1G
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
4,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formula: C₇H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08272851
CAS Number: 27296-77-1