Stampa…
(3-Nitrophenyl)acetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902997-25G OR902997-5G
APOSOR902997-25GEA 231 EUR
APOSOR902997-25G APOSOR902997-5G
(3-Nitrophenyl)acetonitrile 97%
(3-Nitrophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041249
CAS Number: 621-50-1