2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902962-10G
OR902962-1G
OR902962-5G
APOSOR902962-10GEA
328
EUR
APOSOR902962-10G
APOSOR902962-1G
APOSOR902962-5G
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine
Formula:
C₁₁H₁₅N Peso molecolare: 161,2400 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02663452 CAS Number: 62506-76-7 |