Stampa…
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Grewe diamine, 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine
OR902949-1G OR902949-250MG OR902949-5G
APOSOR902949-1GEA 270 EUR
APOSOR902949-1G APOSOR902949-250MG APOSOR902949-5G
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine 96%
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
Formula: C₆H₁₀N₄
Punto di fusione: 270…272 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00078880
CAS Number: 95-02-3