Stampa…
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Oxopropyl)carbamic acid tert-butyl ester
OR902921-1G OR902921-5G OR902921-25G
APOSOR902921-1GEA 72.7 EUR
APOSOR902921-1G APOSOR902921-5G APOSOR902921-25G
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate 97%
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate
Formula: C₈H₁₅NO₃
Peso molecolare: 173,2096 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698678
CAS Number: 170384-29-9