Stampa…
2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9029-1G OR9029-250MG
APOSOR9029-1GEA 102 EUR
APOSOR9029-1G APOSOR9029-250MG
2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine 97%
2,4-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formula: C₇H₉NO
Punto di fusione: 37…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235268
CAS Number: 27296-76-0