Stampa…
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
OR902892-100G OR902892-25G OR902892-5G
APOSOR902892-100GEA 546 EUR
APOSOR902892-100G APOSOR902892-25G APOSOR902892-5G
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine 97%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Formula: C₇H₁₆N₂
Peso molecolare: 128,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014100
CAS Number: 23159-07-1