Stampa…
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902882-10G OR902882-1G OR902882-5G
APOSOR902882-10GEA 873 EUR
APOSOR902882-10G APOSOR902882-1G APOSOR902882-5G
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline 95%
2,4-Dihydroxy-6-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 14300-45-9