Stampa…
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR902874-100MG OR902874-250MG OR902874-50MG
APOSOR902874-100MGEA 84.4 EUR
APOSOR902874-100MG APOSOR902874-250MG APOSOR902874-50MG
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
1-Phenyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05174745
CAS Number: 78540-03-1