Stampa…
1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902830-1G OR902830-250MG
APOSOR902830-1GEA 476 EUR
APOSOR902830-1G APOSOR902830-250MG
1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride 95%
1-Quinolin-5-ylmethylamine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₁ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09701405
CAS Number: 1187931-81-2