Stampa…
2,3-Dimethyl-4-nitrophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902805-1G OR902805-25G OR902805-5G
APOSOR902805-1GEA 65.5 EUR
APOSOR902805-1G APOSOR902805-25G APOSOR902805-5G
2,3-Dimethyl-4-nitrophenol 95%
2,3-Dimethyl-4-nitrophenol
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861284
CAS Number: 19499-93-5