Stampa…
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Amino-2-methylnicotinonitrile
OR9028-25G OR9028-5G
APOSOR9028-25GEA 707 EUR
APOSOR9028-25G APOSOR9028-5G
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine
6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine
Formula: C₇H₇N₃
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di fusione: 155…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05865116
CAS Number: 183428-90-2