Stampa…
(R)-1-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902781-1G OR902781-250MG
APOSOR902781-1GEA 132 EUR
APOSOR902781-1G APOSOR902781-250MG
(R)-1-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)piperidine 95%
(R)-1-((1-Methylpyrrolidin-2-yl)methyl)piperidine
Formula: C₁₁H₂₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 155726-05-9