Stampa…
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902762-1G OR902762-250MG
APOSOR902762-1GEA 177 EUR
APOSOR902762-1G APOSOR902762-250MG
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formula: C₃H₂BrN₃O₂
Peso molecolare: 191,97 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11040182
CAS Number: 674287-63-9