Stampa…
4-Amino-2-bromopyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR902755-1G OR902755-250MG OR902755-5G
APOSOR902755-1GEA 129 EUR
APOSOR902755-1G APOSOR902755-250MG APOSOR902755-5G
4-Amino-2-bromopyrimidine 97%
4-Amino-2-bromopyrimidine
Formula: C₄H₄BrN₃
Peso molecolare: 174,0000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109798
CAS Number: 1160994-71-7
UN: 1759
ADR: 8,III