Stampa…
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dichloropyrazine-2,3-dicarbonitrile, 5,6-Dichloro-2,3-pyrazinedicarbonitrile
OR902743-25G OR902743-5G
APOSOR902743-25GEA 401 EUR
APOSOR902743-25G APOSOR902743-5G
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine 96%
5,6-Dichloro-2,3-dicyanopyrazine
Formula: C₆Cl₂N₄
Peso molecolare: 198,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191419
CAS Number: 56413-95-7