4-(4-Hydroxyphenyl)butanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902708-10G
OR902708-1G
OR902708-5G
APOSOR902708-10GEA
220
EUR
APOSOR902708-10G
APOSOR902708-1G
APOSOR902708-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)butanoic acid 95%
4-(4-Hydroxyphenyl)butanoic acid
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00033287 CAS Number: 7021-11-6 |