Stampa…
6-Chlorohexanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902690-100G OR902690-25G
APOSOR902690-100GEA 491 EUR
APOSOR902690-100G APOSOR902690-25G
6-Chlorohexanoic acid 95%
6-Chlorohexanoic acid
Formula: C₆H₁₁ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061103
CAS Number: 4224-62-8