Stampa…
3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3,4-dimethylpyridine
OR902657-1G OR902657-250MG
APOSOR902657-1GEA 684 EUR
APOSOR902657-1G APOSOR902657-250MG
3,4-Dimethylpyridin-2-amine 95%
3,4-Dimethylpyridin-2-amine
Formula: C7H10N2
Peso molecolare: 122,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02247162
CAS Number: 823-39-2