Stampa…
1-Isocyano-4-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902653-100MG OR902653-1G OR902653-250MG
APOSOR902653-100MGEA 184 EUR
APOSOR902653-100MG APOSOR902653-1G APOSOR902653-250MG
1-Isocyano-4-nitrobenzene 95%
1-Isocyano-4-nitrobenzene
Formula: C₇H₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01937394
CAS Number: 1984-23-2