Stampa…
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902641-1G OR902641-250MG
APOSOR902641-1GEA 48.6 EUR
APOSOR902641-1G APOSOR902641-250MG
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C6H8N2O2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143212
CAS Number: 89831-40-3