Stampa…
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902639-1G OR902639-5G
APOSOR902639-1GEA 219 EUR
APOSOR902639-1G APOSOR902639-5G
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid 95%
3-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)propionic acid
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00749304
CAS Number: 72145-01-8