Stampa…
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dichloropyrimidin-4(3H)-one
OR902633-1G OR902633-250MG
APOSOR902633-1GEA 626 EUR
APOSOR902633-1G APOSOR902633-250MG
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol 95%
5,6-Dichloropyrimidin-4-ol
Formula: C₄H₂Cl₂N₂O
Peso molecolare: 164,9775 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24393897
CAS Number: 88982-91-6