Stampa…
7-Nitroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902610-25G OR902610-5G
APOSOR902610-25GEA 306 EUR
APOSOR902610-25G APOSOR902610-5G
7-Nitroquinoline 98%
7-Nitroquinoline
Formula: C₉H₆N₂O₂
Peso molecolare: 174,1561 g/mol
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234498
CAS Number: 613-51-4