Stampa…
Buthionine sulphoximine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: DL-Buthionine (S,R)-sulphoximine
OR9025T-1G OR9025T-250MG
APOSOR9025T-1GEA 415 EUR
APOSOR9025T-1G APOSOR9025T-250MG
Buthionine sulphoximine
Buthionine sulphoximine
A potent & specific inhibitor of g-glutamylcysteine synthetase.
Formula: C₈H₁₈N₂O₃S
Peso molecolare: 222,303 g/mol
Punto di fusione: 214…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00070309
CAS Number: 5072-26-4