Stampa…
5-Bromo-4-chloropyrimidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902595-10G OR902595-1G OR902595-5G
APOSOR902595-10GEA 297 EUR
APOSOR902595-10G APOSOR902595-1G APOSOR902595-5G
5-Bromo-4-chloropyrimidine 96%
5-Bromo-4-chloropyrimidine
Formula: C₄H₂BrClN₂
Peso molecolare: 193,4291 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750158
CAS Number: 56181-39-6