Stampa…
6-Bromo-1,2-benzisoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902552-1G OR902552-250MG
APOSOR902552-1GEA 173 EUR
APOSOR902552-1G APOSOR902552-250MG
6-Bromo-1,2-benzisoxazole 95%
6-Bromo-1,2-benzisoxazole
Formula: C₇H₄BrNO
Peso molecolare: 198,0168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659634
CAS Number: 1060802-88-1