Stampa…
7-Bromo-2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902544-100MG OR902544-1G OR902544-250MG
APOSOR902544-100MGEA 300 EUR
APOSOR902544-100MG APOSOR902544-1G APOSOR902544-250MG
7-Bromo-2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine ≥98%
7-Bromo-2-chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₂BrClN₂S
Peso molecolare: 249,5200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13193398
CAS Number: 1152475-42-7