Stampa…
(4-Pyridyl)acetone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9025-25G OR9025-100G OR9025-5G
APOSOR9025-25GEA 63.8 EUR
APOSOR9025-25G APOSOR9025-100G APOSOR9025-5G
(4-Pyridyl)acetone 98%
(4-Pyridyl)acetone
Formula: C₈H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129043
CAS Number: 6304-16-1