Stampa…
Cycloheptane-1,3-dione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902471-1G OR902471-5G
APOSOR902471-1GEA 21.5 EUR
APOSOR902471-1G APOSOR902471-5G
Cycloheptane-1,3-dione 98%
Cycloheptane-1,3-dione
Formula: C₇H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863735
CAS Number: 1194-18-9