Stampa…
4-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902458-1G OR902458-250MG
APOSOR902458-1GEA 288 EUR
APOSOR902458-1G APOSOR902458-250MG
4-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidine 95%
4-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₇H₄ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999184
CAS Number: 51752-67-1