Stampa…
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902457-1G OR902457-5G
APOSOR902457-1GEA 319 EUR
APOSOR902457-1G APOSOR902457-5G
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile 95%
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile
Formula: C₁₁H₁₀N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07782113
CAS Number: 120511-74-2