Stampa…
5-Bromo-4-hydroxy-2-methylpyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-methylpyrimidin-4-ol
OR902451-100MG OR902451-1G OR902451-250MG
APOSOR902451-100MGEA 64 EUR
APOSOR902451-100MG APOSOR902451-1G APOSOR902451-250MG
5-Bromo-4-hydroxy-2-methylpyrimidine 95%
5-Bromo-4-hydroxy-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₅BrN₂O
Peso molecolare: 189,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460358
CAS Number: 1676-57-9