Stampa…
N1,N1,N2-Trimethylethane-1,2-diamine dihydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902448-10G OR902448-1G OR902448-5G
APOSOR902448-10GEA 166 EUR
APOSOR902448-10G APOSOR902448-1G APOSOR902448-5G
N1,N1,N2-Trimethylethane-1,2-diamine dihydrochloride 96%
N1,N1,N2-Trimethylethane-1,2-diamine dihydrochloride
Formula: C₅H₁₆Cl₂N₂
Peso molecolare: 175,0999 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21604009
CAS Number: 326888-32-8