Stampa…
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
OR902414-10G OR902414-1G OR902414-25G
APOSOR902414-10GEA 379 EUR
APOSOR902414-10G APOSOR902414-1G APOSOR902414-25G
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Formula: C9H10O3
Peso molecolare: 166,1700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137907
CAS Number: 3480-87-3