Stampa…
1-(4-Thiazolyl)ethanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902409-10G OR902409-1G OR902409-5G OR902409-250MG
APOSOR902409-10GEA 242 EUR
APOSOR902409-10G APOSOR902409-1G APOSOR902409-5G APOSOR902409-250MG
1-(4-Thiazolyl)ethanone 98%
1-(4-Thiazolyl)ethanone
Formula: C₅H₅NOS
Peso molecolare: 127,1643 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03550493
CAS Number: 38205-66-2