Stampa…
5-(Hydroxymethyl)pyridin-2-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-5-hydroxymethylpyridine
OR902374-1G OR902374-250MG
APOSOR902374-1GEA 350 EUR
APOSOR902374-1G APOSOR902374-250MG
5-(Hydroxymethyl)pyridin-2-ol 98%
5-(Hydroxymethyl)pyridin-2-ol
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09263739
CAS Number: 109205-68-7