Stampa…
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR902369-1G OR902369-5G
APOSOR902369-1GEA 256 EUR
APOSOR902369-1G APOSOR902369-5G
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine 98%
7-Chloro-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
Formula: C₈H₈ClNO
Peso molecolare: 169,6082 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07364075
CAS Number: 113770-21-1