Stampa…
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902309-10G OR902309-1G OR902309-5G
APOSOR902309-10GEA 611 EUR
APOSOR902309-10G APOSOR902309-1G APOSOR902309-5G
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 95%
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone
Formula: C₉H₇ClN₂O
Peso molecolare: 194,6177 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109546
CAS Number: 98083-43-3