Stampa…
Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR902294-10G OR902294-1G OR902294-5G
APOSOR902294-10GEA 493 EUR
APOSOR902294-10G APOSOR902294-1G APOSOR902294-5G
Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol 95%
Benzo[d]oxazol-2-ylmethanol
Formula: C₈H₇NO₂
Peso molecolare: 149,1467 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368333
CAS Number: 77186-95-9