Stampa…
Methyl-5-quinolyl ether 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methoxyquinoline
OR902277-10G OR902277-25G OR902277-5G
APOSOR902277-10GEA 227 EUR
APOSOR902277-10G APOSOR902277-25G APOSOR902277-5G
Methyl-5-quinolyl ether 98%
Methyl-5-quinolyl ether
Formula: C₁₀H₉NO
Peso molecolare: 159,1900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02752664
CAS Number: 6931-19-7